Learn More
Thermo Scientific™ Feste Kanüle, gasdichte Spritzen für GC-Geräte
Gasdichten Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle gewährleisten dank ihrer festen Kanüle sowie eines Kolbens, der für eine gute Abdichtung sorgt, eine genaue, reproduzierbare GC-Probeneinführung.
Marke:  Thermo Scientific™ 365H2171
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13466866
  • 217.97 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Haltbarkeit, Transparenz und Genauigkeit bei der Probeneinführung in der Gaschromatographie (GC) für stets reproduzierbare zuverlässige Analyseergebnisse. Gasdichte Thermo Scientific™ Spritzen mit fester Kanüle besitzen eine feste Kanüle und einen Kolben, der eine sichere Abdichtung zum Zylinder gewährleistet. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilität mit Autosampler-Systemen zur Gaschromatographie. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.
Durability
The enhanced design of the syringes delivers:
  • Improved solvent resistance
  • Greater temperature range
  • Increased operational smoothness
  • Longer lifetime and improved cycle life
Clarity
Syringes are provided with a clear, easy-to-read black scale, which aids in consistent delivery of samples for manual syringes and easy identification of installed autosampler syringes.
Accuracy
The enhanced design of the syringe has eliminated areas where the sample can become trapped and potentially cause carryover:
  • Closer fit between the plunger tip and PTFE insert at the zero position
  • Tighter fit between PTFE insert and glass barrel
  • Improved fixed needle attachment
In addition, the reduction in adhesive from the fluid path enhances durability and reduces the risk of sample interaction with the adhesive.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 μL FN GT, 23 G, 85 mm
85 mm
Je
85 mm
TriPlus RSH Autosampler
Ja
23 G
GC-Autosampler-Spritze
100 μl
Seitliche Öffnung
Befestigt
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.