Learn More
Thermo Scientific™ NTP-Set, Tris gepuffert
NTP-Set, Tris-gepuffert, enthält 100 mM-Lösungen von Tris-gepuffertem ATP, CTP, GTP und UTP
Marke: Thermo Scientific™ R1481
Beschreibung
Das TRIS-gepufferte Thermo Scientific NTP-Set ist ein praktischer Satz mit 100 mM-Lösungen für alle TRIS-gepufferten ATP, CTP, GTP und UTP. Diese extrem stabilen Nukleotide werden als wässrige Lösungen geliefert, die mit der TRIS-Base auf einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 titriert werden. Die Nukleotide haben eine Reinheit von mehr als 99 %, sind frei von Nukleaseaktivitäten und für die in-vitro-Transkription funktionell getestet.
Highlights
- Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
- Frei von Spuren kontaminierender Nukleotide, Endo-, Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-Aktivitäten
- Höhere In-vitro-Transkriptionsausbeute mit Tris-gepufferten NTPs im Vergleich zu NTPs titriert mit NaOH.
- Hohe Stabilität – 3 Jahre stabil bei -20 °C und nach mehrmaligem Auftauen
- in-vitro-Transkription
- RNA-Amplifikation
- siRNA-Synthese
- aRNA-Synthese
Gefährlich: Keine
Qualitätskontrolle:
- ≥99 % Reinheit durch HPLC bestätigt
- Frei von Endo-, Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-Aktivitäten
- Für die In-vitro-Transkription funktional getestet
Versandbedingungen: Trockeneis
Lagerung: -20 °C
Spezifikation
NTP Set, Tris buffered, 100 mM (4 x 0.25 mL) Store at –20°C. |
|
100 mmol | |
4 × 0,25 ml | |
Flüssig |
Trockeneis | |
Unmarkiert | |
in vitro Transcription, RNA Amplification |