Learn More
Thermo Scientific™ Rebinding Buffer for MagJET Blood RNA Kit (concentrated)
Binden Sie RNA aus Vollblut an die magnetischen Beads. Der Thermo Scientific™ MagJET™ IPG-Puffer ist Bestandteil des MagJET™ Vollblut-RNA-Kits (K2751) und kann separat erworben werden, wenn zusätzliche Lösung erforderlich ist. Wird in 20 ml-Flaschen geliefert.
Marke:  Thermo Scientific™ R2401
71.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13545200
  • 89.00 CHF / 20 Milliliter
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Whole Blood RNA-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Gesamt-RNA aus frischem oder gefrorenem, mit EDTA oder Citrat behandeltem Vollblut sowie von Blutfraktionen, Knochenmark oder mit PAXgene™ oder Tempus™ stabilisierten Proben entwickelt. Das Kit nutzt die paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und eine robuste Leistung ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die daraus resultierende hochwertige RNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IPG-Puffer
MagJET
20 mL