Learn More
Thermo Scientific™ EpiJET 5-hmC and 5-mC Analysis Kit
Schnelle und zuverlässige Beurteilung der beiden Cytosinmodifikationen – 5-hmC und 5-mC – innerhalb der CCGG-Loci
Marke:  Thermo Scientific™ K1501
370.50 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15266187
  • 570.00 CHF / 25 Reaktionen
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das EpiJET 5-hmC- und 5-mC-Analysekit enthält drei erweiterte Enzyme: T4-Phagen-β-Glucosyltransferase (T4-BGT), Epi MspI und Epi HpaII. Epi MspI und Epi HpaII sind Isoschizomere mit unterschiedlicher Empfindlichkeit gegenüber interner C-Methylierung der CCGG-Stelle. Epi MspI verdaut genomische DNA vollständig, wenn sich Cytosin, 5-Methylcytosin (5-mC) oder -5-Hydroxymethylcytosin (5-hmC) innerhalb seiner Erkennungssequenz befindet, seine Aktivität wird jedoch bei der Glykosylierung von 5-hmC vollständig blockiert. Epi HpaII spaltet nur die unmodifizierte CCGG-Stelle.
Das Kit nutzt die Fähigkeit von T4-BGT, 5-hmC-Reste durch Hinzufügen des Glucoseanteils zu 5-hmC und die Empfindlichkeit des Restriktionsenzyms Epi MspI auf glykosylierte 5-hmC spezifisch zu modifizieren. T4-BGT wurde für die hochgradig spezifische, vollständige und schnelle Glykosylierung von 5-hmC in 15 Minuten entwickelt.
Die Analyse umfasst die Glykosylierung von DNA-Proben und den anschließenden Restriktionsverdau mit Epi MspI und Epi HpaII. Restriktionsverdauungsprodukte werden dann mit qPCR analysiert, wobei ein Primer-Paar die gewünschte CCGG-Seite flankiert.
Besondere Eigenschaften
  • Effizient und zuverlässig - präzise Quantifizierung von 5-hmC und 5-mC
  • Robust - breites Spektrum an ursprünglicher DNA (von 0,2μg bis 4 μg)
  • Schnell - Vorgang in 5 Stunden abgeschlossen, keine Inkubation über Nacht
Anwendungen
  • Analyse und Quantifizierung von 5-hmC- und 5-mC-in CCGG-Sequenzen
Enthält
  • T4-β-Glucosyltransferase, 5 U/μl
  • 10x Epi-Puffer
  • 10x UDP–Glucose
  • Epi MspI
  • Epi HpaII
  • 5-hmC-Kontroll-DNA
  • 5-mC-Kontroll-DNA
  • Unveränderte Kontroll-DNA
  • Kontroll-Primer 1
  • Kontroll-Primer 2
  • Wasser, nukleasefrei
  • Detailliertes Protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10x Epi-Puffer
25 reactions
5-hmC und 5-mC Analyse-Kit
EpiJET