Learn More
Thermo Scientific™ Transparente robuste Heißversiegelungsfolie
Transparent—, geeignet für Genotypisierungsanwendungen
Marke: Thermo Scientific™ AB-0685
179.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klares, laminiertes Polyester-Polypropylen-Heißsiegel
- Stark und unlösbar
- Auch zur Lagerung und Entsorgung von Gefahrstoffen geeignet
- Gute Lösungsmittelbeständigkeit; empfohlen für die Verwendung mit DMSO
- Temperaturbeständigkeit der Versiegelung: -80 °C bis +120 °C
Spezifikation
klar | |
Unsteril |