Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Zentrifugationsvalidierung für die Serien RDE, TDE, FDE und IUE
Bleiben Sie konform mit unserer branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die bei jedem Thermo Scientific Validierungsservice für Zentrifugationen für Superspeed- und Ultrazentrifugen inbegriffen ist: Thermo Scientific, Sorvall
Marke: Unity Lab Services™ IOQPCKE89003493
3111.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IQ
- Auspacken, Montage und Installation Verifiziert, dass die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und weiteres Zubehör unbeschädigt wie im Auftrag angegeben geliefert wurden. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
- Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ
- Systemkomponenten-Informationen Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
- OQ-Grenzwerte: Aufzeichnung einer Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
- Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts.
Wichtige Tests: Min/Max Drehzahl, kurze/längere Zeit, Temperaturprüfung bei gekühlten Modellen
Spezifikation
Thermo Scientific Zentrifugation einschließlich Superspeed- und Ultrazentrifugen: Thermo Scientific Sorvall | |
Requalifizierungsgarantie ohne Aufpreis. | |
Anreise in größere Ballungsgebiete. Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor einer Vor-Ort-Wartung eingeschaltet werden und auf Temperatursollwert sein. |
Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfung des Betriebs gemäß den Spezifikationen, Durchführung der min./max. Drehzahl, kurze/längere Zeit und Temperaturprüfung (bei gekühlten Modellen). | |
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort. |