Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Service zur Validierung von Zentrifugationen mit Zyklustests
Bleiben Sie konform mit unserer branchenweit exklusiven, kostenlosen Requalifizierungsgarantie, die bei jedem Thermo Scientific Validierungsservice der Zentrifugationen mit Zyklustests für Tischzentrifugen, Mikrozentrifugen, Bioprocessing, klinische und Standard-Standzentrifugen inbegriffen ist: Thermo Scientific, Sorvall
Marke:  Unity Lab Services™ IOPQPCKE89003492
Artikelnummer. 15681539
  • 4775.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Thermo Scientific Zentrifugation einschließlich Tischzentrifugen, Mikro-, Bioprocessing-, klinische und Standard-Standzentrifugen: Thermo Scientific Sorvall
    Branchenweit exklusive Requalifizierungsgarantie ohne Aufpreis. Unity Lab Services ist der einzige OEM-Dienstleister, der eine Garantie zusagt, Instrumente und Ausrüstung kostenlos zu requalifizieren, wenn eine wichtige Komponente versagt, solange die ursprüngliche Werksgarantie oder ein qualifizierender Geräteserviceplan eingehalten wird.
    Anreise in größere Ballungsgebiete. Installation ist nicht enthalten. Das Gerät muss 24 Stunden vor einer Vor-Ort-Wartung eingeschaltet werden und auf Temperatursollwert sein.
    Validation (IQ/OQ) includes a standardized protocol procedure, IQ: Verify Installation and environmental conditions, OQ: Verify operation to design specification, perform min/max speed, brief/extended time and temperature testing (for refrigerated models). Cycle Testing: Point-In-Time test exercise of pre-defined duration that surpasses singular calibration and routine speed, time, and temperature monitoring activities.
    Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.