Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsdokumentation für biologische Sicherheitswerkbänke und für Reinraumbänke für Thermo Scientific™ HeraGuard Eco
Für OEM-Dienstleister (Original Equipment Hersteller) für Thermo Fisher Scientific sind alle zur Optimierung der Effizienz konzipierten Protokolle in allen Thermo Scientific Validierungsdokumenten für biologische Sicherheitswerkbänke und für Reinraumbänke für Thermo Scientific Heraguard Eco enthalten
Marke:  Unity Lab Services™ IOQDOCE89003486
Artikelnummer. 15530230
  • 796.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
IQ/OQ-Dokumentationen entsprechend der gesetzlichen Anforderungen und Branchenstandards für die Konformität von Instrumenten. Unsere Dokumente werden durch jährliche Überprüfungen auf dem neuesten Stand gehalten. Wir arbeiten direkt mit unseren Produktexperten zusammen, um die aktuellsten Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific biologische Sicherheitswerkbänke und Reinraumbänke, einschließlich Thermo Scientific HeraGuard Eco
Documentation Only for the following, Services Not Included: Validation (IQ/OQ) includes a standardized protocol procedure, IQ: Verify Installation and environmental conditions, OQ: Verify operation to design specification, Filter leakage, Air Velocity, Electrical Safety, Air-Flow Smoke Pattern, KI-DISCUS testing.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
IQ/OQ-Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsdokumentation für biologische Sicherheitswerkbänke und für Reinraumbänke für Thermo Scientific™ HeraGuard Eco >