Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60A HPLC-Säulen
Herausragende Größentrennung wasserlöslicher Verbindungen
Marke: Thermo Scientific™ 73305-154630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Trennung von Analyten über einen breiten Molekulargewichtsbereich
- Lange Säulen-Nutzungsdauer und hohe Säuleneffektivität
- Einfacher Wechselwirkungsmechanismus basierend auf der Größe und Form der Moleküle
- Sehr gut geeignet für die Probenreinigung
- Unkomplizierte Methodenentwicklung, einfache mobile Phasen
- 60 Å Porengröße
- Partikelgröße: 5μ m
Bestellinformation
Fragen zu Großmengen beantworten wir gern.
Spezifikation
Analysesäule | |
150 mm | |
60 Å | |
BioBasic | |
Mixed-Mode |
4.6 mm | |
5 μm | |
Geschützt | |
Silika | |
Größenausschluss und Gelpermeation |