Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pumpenschutz für Wasseraufbereitungssysteme
Niederdrucksensor
Marke:  Thermo Scientific™ D2706
Artikelnummer. 11358450
  • 1075.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Installation in druckbelasteten Speisewasserleitungen
  • Schaltet die Pumpe ab, wenn der Speisewasserdruck unter 5 psi (0.35 kg/cm2) sinkt
  • Zum Einstecken in Nanopure (Nanopure Quad-style, Nanopure II oder ältere Nanopure Modelle), E-pure oder ältere Easypure UV, UF, UV/UF und LF Systeme
  • Auch geeignet für ausgewählte Nanopure Diamond™ Systeme
  • Beinhaltet alle erforderlichen Teile für die Installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
E-pure Reinstwasser-Aufbereitungssystem