Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere SoftFit-L™ Universalpipettenspitzen mit Filter
Für den Einsatz mit Rainin™ LTS™ und LiteTouch™ Pipetten
Marke: Thermo Scientific™ 2275
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das SoftFit-L System ist kompatibel mit Rainin LTS Pipetten von Rainin Instrument LCC.
- Mit geringer Retention erhältlich
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsnormen der Branche
Spezifikation
500 μL | |
Sterile | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Rainin LTS LiteTouch | |
Sterile & PCR Ready |
Gefiltert | |
Clear | |
Gestell | |
ART |