Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ SuperPlate PCR-Platten mit 96 Wells
96-Well PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck ermöglichen eine bessere Versiegelung bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB2800Y
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11802133
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific 96-Well PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck sind ohne Adapter kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern. Die Thermo Scientific PCR-Kunststoffe werden entwickelt, hergestellt und getestet, um die PCR-Leistung sicherzustellen. Die Platten haben ein maximales Well-Volumen von 0.3 ml, wenn sie mit Kleber und Heißsiegeln verwendet werden.
Das flache Plattendeck sorgt für eine einfache Handhabung und die Platten haben einen erhöhten Rand, um Verdunstungen zu verhindern. Die 96-Well PCR-Platten mit Halbrand und flachem Deck haben eine angeschnittene Ecke an der A12-Position und dünne Well-Wände für eine gleichmäßige Wärmeübertragung.
Besondere Eigenschaften
  • Ohne Adapter direkt kompatibel mit den meisten Thermocyclern, ABI-Plattformen und Sequenzierern
  • Das flache Plattendeck erleichtert Abdichtung und Handhabung
  • Verfügbar als SuperPlate mit 4-facher Festigkeit für Einsätze in Robotersystemen
  • Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
  • Einheitliche, dünne Wände bieten maximale und konsistente Wärmeübertragung
  • Ausführungen mit schwarzer alphanumerischer Beschriftung für problemlose Unterscheidung der Wells
  • Weiße Platten sind optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei Fluoreszenz-Detektionen
  • Abgeschrägte Ecke bei A12
Anwendungen
  • PCR
  • qPCR/Echtzeit-PCR
  • Sequenzierung
Gefahren: Keine
  • Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Standard
Yellow
Voll
200 μl
For improved sealing in PCR and qPCR applications
DNA-, DNase- und RNase-frei
8 x 12
Raised Deck
Polypropylene
96