Learn More
Thermo Scientific™ Eigelb-Emulsion
Eigelb-Emulsion, 100 ml. Eigelb-Emulsion, 100 ml, ist eine sterile 50%ige Suspension mit stabilisiertem Eigelb in Kochsalzlösung, die als Anreicherung in Bakterienkulturmedien in Laborumgebungen verwendet wird.
Marke: Thermo Scientific™ SR0047C
78.97 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Eigelb-Emulsion, 100 ml, ist eine sterile 50%ige Suspension von stabilisiertem Eigelb in Kochsalzlösung, die als Anreicherung in Bakterienkulturmedien in Laborumgebungen verwendet wird. Eigelb-Emulsion, 100 ml, ist nicht für die Diagnose von Krankheiten oder anderen Erkrankungen beim Menschen vorgesehen. Folgen Sie den Anweisungen für die Zubereitung des Kulturmediums mit der Eigelb-Anreicherung.
Eigelb-Emulsion, 100 ml, ist eine sterile 50%ige Suspension von stabilisiertem Eigelb in Kochsalzlösung, die als Anreicherung in Bakterienkulturmedien in Laborumgebungen verwendet wird. Eigelb-Emulsion, 100 ml, ist nicht für die Diagnose von Krankheiten oder anderen Erkrankungen beim Menschen vorgesehen. Folgen Sie den Anweisungen für die Zubereitung des Kulturmediums mit der Eigelb-Anreicherung.