Learn More
Thermo Scientific™ 48-Well Semi-Skirted Plates
48-well semi-skirted plate for PCR and qPCR applications.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0648/P
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10640201
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The Thermo Scientific 48-well semi-skirted plate for PCR and qPCR applications comes in a convenient format, which allows for lower sample numbers. The semi skirt makes the plate more rigid and allots space for labeling and barcoding. Available in assorted colors, it's compatible with standard multichannel pipettes and automated liquid handling systems.The plate is sealable when used with adhesive films, foils or cap strips.
Highlights
• Convenient format for lower sample numbers
• Semi-skirt adds rigidity and allows for labeling or barcoding
• Sealable using adhesive films and foils and flat, ultra clear and domed cap strips
• 0.3 mL maximum well volume (when used with adhesive and heat seals)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Purple
48
6 x 8
Virgin Polypropylene