Learn More
Thermo Scientific™ 48-Well Semi-Skirted Plates
48-well semi-skirted plate for PCR and qPCR applications.
Marke: Thermo Scientific™ AB-0648/G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Praktisch vorgestanzt in 24 oder 48 Well SegmenteSemi-Skirt erhöht die Stabilität und erlaubt Beschriftung oder Barcodes
Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht sicheren Verschluss und schützt vor Evaporation
Einheitlich dünne Wände der Wells bieten maximalen und gleichmässigen Wärmeübergang
Weisse Platten sind optimiert für die qPCR durch erhöhte Sensitivität und reduzierte Variabilität bei Fluoreszenzdetektion
Produktion in Reinräumen
Zertifiziert DNase-, RNase- und humane DNA-frei
Hersteller: AB-0648/G Art.-Nr.
Typ: 48 Well PCR Plate - Semi-Skirted, Green
Spezifikation
Standard | |
Green | |
48 |
6 x 8 | |
Virgin Polypropylene |