Learn More
Thermo Scientific™ 16 x 16 Festwinkelrotor
Zur Verwendung in Biofuge Stratos Zentrifugen.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003336
Artikelnummer. 10427671
  • 4020.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rmax 9.8 mm, 23°
  • Fassungsvermögen: 16 x 16 ml
  • Aerosoldicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Festwinkelrotor
31.660 × g
0,98 cm
23°
16 x 16 ml
17.000 U/min
Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos Zentrifuge
Zugelassene Bioabdichtung