Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Streifen zur Temperaturmessung
Messen und berücksichtigen Sie die aktuelle Temperatur mit den Thermographic™ Thermax™ Temperaturstreifen. Das Temperaturetikett kann variieren, um den Wärmepegel wiederzugeben, der für die Überwachung einer einzuhaltenden Sterilisationsumgebung benötigt wird.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd L07HTHERG4D01B1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11780959
  • 63.85 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Adhäsiv
  • Irreversibel
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13485
10 mm
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
12.5 mm
45 mm
2 bis 5 s
Liquid Crystal Technology
Irreversible Temperaturanzeige
7-level Liquid Crystal Thermometer 60°C to 90°C (140°F to 194°F)
60 °C
60 bis 90 ° °C
Fridge Thermometer, Room Thermometer, Equipment Temperature
60°C, 65°C, 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C (140°F, 149°F, 158°F, 167°F, 176°F, 185°F, 194°F)
0.393 in.
Single-use
0,5 in.
40 bis 60%
Polyester Film, Acrylklebstoff
7-level Liquid Crystal Thermometer 60°C to 90°C (140°F to 194°F) 74003D
9 g
1,77 in.
90 °C
140°F to 194°F
Yes
±1 °C
Dual °C (°F)