Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 4-Level-Etiketten für unreversible Temperaturanzeigen
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. Thermax™ 4 Level Irreversible Temperaturanzeigeetiketten können in zahlreichen Anwendungen wie Lebensmittel, Medizin, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Ingenieurwesen verwendet werden.
Marke: Thermographic Measurements Ltd M04STHERGED01P1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kostengünstig und einfach zu verwenden.
- Sofortige Reaktion.
- Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
- Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
- Genauigkeitstoleranzen (29–99 °C (+/- 1 °C)/100–154 ºC (+/- 1.5 °C) 160–290 °C (+/- 1 %+ 1 °C).
- Verkauft in Einheiten von 10.
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
23 mm | |
45mm | |
2 bis 5 s | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Thermax 4-level Temperature Indicator 127°C to 143°C (261°F to 289°F) | |
143 °C | |
127 °C | |
127 / 132 / 138 / 143°C | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
127°C, 132°C, 138°C, 143°C (261°F, 270°F, 280°F, 289°F) | |
Dual °C (°F) |
Single-use | |
0.91 in. | |
40 bis 60% | |
Polyester, Acrylklebstoff | |
Thermax 4-level Temperature Indicator 127°C to 143°C (261°F to 289°F) Range E | |
9 g | |
1,77 in. | |
289 °F | |
261 °F | |
261 / 270 / 280 / 289°F | |
Yes | |
±1,5 °C | |
127 °C bis 143 °C |