Learn More
Thermographic Measurements Thermax Temperaturindikator mit 10-Felder-Messstreifen
Irreversibler Schwellenwertindikator für den einmaligen Gebrauch, der die höchste erreichte Temperatur meldet.
Marke:  Thermographic Measurements M10STHERGDD01P1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17816088
  • 21.70 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Unverzügliche Reaktion
  • Permanente Aufzeichnung der höchsten erreichten Temperatur
  • Öl-, wasser- und dampfbeständig
  • Kostengünstig und benutzerfreundlich
  • Selbstklebend
Spezifikation
Spezifikation
ISO9001
Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry
51 mm
18 mm
Thermax 10 Level Temperature indicator Range D
249°C
2°C
188°C to 249°C
Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
188, 193, 199, 204, 210, 216, 224, 232, 241, 249°C
18 mm
Single-use
2 in.
40 bis 60%
Polyester Film
480°F
36°F
370°F to 480°F
Yes
±1%+1°C
Visual Indicator
°C and °F