Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker, B-427
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind aus selbstlaminierendem Vinyl gefertigt
Marke: Brady™ 062369
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
UL-anerkannt | |
Acryl | |
Matt | |
Vinyl, Selbstlaminierend | |
Laborkennzeichnung – Flasche, Röhrchen und Fläschchen; Laborkennzeichnung – Eppendorf Tube; Laborkennzeichnung – Petrischale | |
1 | |
Rechteck | |
0,004 in. | |
25,4 mm | |
50.8 mm |
THT-137-427-3-AW | |
Weiß, Durchscheinend | |
Rolle | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker, IP300, IP600, BBP81 | |
3000/Packung | |
25,4 x 50,8 mm (B x H) | |
1 in. | |
2 in. |