Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker, B-427
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind aus selbstlaminierendem Vinyl gefertigt
Marke:  Brady™ 062333
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11849644
  • 672.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt
Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß, Durchscheinend
Rolle
Thermotransferdrucker-Etikett
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker, IP300, IP600, BBP81
2
Rechteck
-70 bis +70 °C
0.102 mm
25,40 x 25,40 mm
25,4 mm
25.4 mm
THT-116-427-5
Acryl
Matt
Vinyl, Selbstlaminierend
Laboridentifikation – Flaschen, Röhrchen und Fläschchen
27.94 mm
5000/Packung
25,4 x 25,4 mm
0,004 in.
28.58 mm
1 in.
1 in.
9.53 mm