Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker, B-427
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind aus selbstlaminierendem Vinyl gefertigt
Marke:  Brady™ 030157
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11593734
  • 336.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt
Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß, Durchscheinend
Rolle
Thermotransferdrucker-Etikett
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker, IP300, IP600, BBP81
1000
B x H: 63.5 x 57.15 mm
0,004 in.
61.93 mm
2,5 in.
2,25 in.
19.05 mm
THT-26-427-1
Acryl
Matt
Vinyl, Selbstlaminierend
Kabel- und Leitungsmarkierung, Tafelmarkierung
1
Rechteck
-70 bis +70 °C
0.102 mm
57.15 x 63.50 mm
63.5 mm
57.15 mm