Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker, B-427
Optimal für viele verschiedene Anwendungen geeignet. Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind aus selbstlaminierendem Vinyl gefertigt
Marke: Brady™ 030540
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
UL-anerkannt | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß, Durchscheinend | |
Rolle | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker, IP300, IP600, BBP81 | |
1500 | |
B x H: 48.26 x 80.95 mm | |
0,004 in. | |
54.61 mm | |
1,9 in. | |
3,187 in. | |
19.05 mm |
THT-66-427-1.5 | |
Acryl | |
Matt | |
Vinyl, Selbstlaminierend | |
Kabel- und Leitungsmarkierung, Tafelmarkierung | |
1 | |
Rechteck | |
-70 bis +70 °C | |
0.102 mm | |
80.95 x 48.26 mm | |
48.26 mm | |
80.95 mm |