Learn More
Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten
Geeignet für die Temperaturregelung, Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten ermöglichen einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.
Marke:  Julabo™ 8940107
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11967458
  • 460.00 CHF / 5 Liter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für geschlossene Systeme wie Presto oder Forte
  • Großer Temperaturbereich
  • Niedrige Viskosität
  • Hohe Stabilität
  • Gute Wärmeleitfähigkeit
  • Minimaler Geruch
  • Niedrige Korrosionsneigung
  • Geringe Toxizität
  • Lange Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Klar
-50 °C bis +105 °C
Wärmebad
H5
>400 °C
Umwälzpumpen für Kühlbäder
Thermal Badflüssigkeit
Ablasshahn
5 l
5.66 mm2/s bei 20 °C