Learn More
Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten
Geeignet für die Temperaturregelung, Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten ermöglichen einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.
Marke:  Julabo™ 8940121
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11960248
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für geschlossene Systeme wie Presto oder Forte
  • Großer Temperaturbereich
  • Niedrige Viskosität
  • Hohe Stabilität
  • Gute Wärmeleitfähigkeit
  • Minimaler Geruch
  • Niedrige Korrosionsneigung
  • Geringe Toxizität
  • Lange Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Klar
-85 °C bis +170 °C
Wärmebad
HL80
>420 °C
Hochdynamisches System zur Temperaturregelung
Thermal Badflüssigkeit
Ablasshahn
5 l
3.21 mm2/s bei 20 °C