Learn More
Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten
Geeignet für die Temperaturregelung, Julabo™ Wärmebadflüssigkeiten ermöglichen einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.
Marke: Julabo™ 8940109
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für geschlossene Systeme wie Presto oder Forte
- Großer Temperaturbereich
- Niedrige Viskosität
- Hohe Stabilität
- Gute Wärmeleitfähigkeit
- Minimaler Geruch
- Niedrige Korrosionsneigung
- Geringe Toxizität
- Lange Haltbarkeit
Spezifikation
Hellbraun | |
0 °C bis 220 °C | |
Wärmebad | |
H20S | |
>400 °C |
Umwälzpumpen für Kühlbäder | |
Thermal Badflüssigkeit | |
Ablasshahn | |
5 l | |
22.3 mm2/s bei 20 °C |