Learn More
Theobromin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493930
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Phosphosdiesterase-Inhibitor
Phosphodiesterase inhibitor, weak adenosine receptor antagonist, diuretic and smooth muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphordiesterase-Inhibitor, schwacher Adenosin-Rezeptor-Antagonist, diuretisches und glattes Muskelrelaxant.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-67-0
Summenformel C7H8N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.167
MDL-Nummer MFCD00022830
InChI-Schlüssel YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym theobromine, 3,7-dimethylxanthine, diurobromine, teobromin, theosalvose, theostene, santheose, thesodate, thesal, theobromin
PubChem CID 5429
ChEBI CHEBI:28946
IUPAC-Name 3,7-Dimethylpurin-2,6-Dion
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Theobromine
Schmelzpunkt 345°C to 350°C
Dichte 1.5
Menge 100 g
Beilstein 16464
Merck Index 14,9282
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 180.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver