Learn More
Abeba™ Die Original-7091-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
55.30 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
---|---|
Farbe | Minzgrün, Weiß |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Modell | 7091 |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15652518
|
Abeba™
7091/35 |
35 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15662518
|
Abeba™
7091/36 |
36 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15672518
|
Abeba™
7091/37 |
37 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15682518
|
Abeba™
7091/38 |
38 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15692518
|
Abeba™
7091/39 |
39 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15602528
|
Abeba™
7091/40 |
40 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15612528
|
Abeba™
7091/41 |
41 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15622528
|
Abeba™
7091/42 |
42 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15632528
|
Abeba™
7091/43 |
43 |
55.30 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Glattleder
- Minzgrün/Weiß
- Rutschfeste Außensohle
- Desinfizierte,
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Leder | |
7091 |
Minzgrün, Weiß | |
Rutschfest | |
Tierische Fette, Öl und Brennstoff |