Learn More
Tocris Bioscience™ TH 10785
OGG1 activator
286.00 CHF - 1125.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine |
---|---|
CAS | 1002801-51-5 |
Ziel | Glycosylase Activators |
Summenformel | C17H21N3 |
Reinheit | 0.98 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18746956
|
Tocris Bioscience™
7778/10 |
10 mg |
286.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18797406
|
Tocris Bioscience™
7778/50 |
50 mg |
1125.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
TH 10785 is an 8-oxo guanine DNA glycosylase 1 (OGG1) activator. It binds in the active site of OGG1 and increases its recruitment to oxidative DNA damage and its repair.Spezifikation
N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine | |
Glycosylase Activators | |
0.98 |
1002801-51-5 | |
C17H21N3 |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C