Learn More
Thermo Scientific™ TG-BiodieselMT GC Column
Used for glycerides analysis according ASTM D6584.
564.06 CHF - 607.40 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0.32 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-BIODIESELMT
Typ GC Kapillarsäule
Max. Temperatur 320 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Material Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Material Zur Verwendung mit (Anwendung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15830920
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26MB9-1932
15 m Quarzglas GC/MS, Glycerides ASTM D6584
607.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15840920
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
26MB9-2282
10 m Steel GC/MS, Glycerides EN 14105 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Spezifikation
0.32 mm
TraceGOLD™ TG-BIODIESELMT
320 °C
Nichtpolar
TraceGOLD
GC Kapillarsäule
0,1 μm
Jeweils