Learn More
Thermo Scientific™ TG-BiodieselMT GC Column
Used for glycerides analysis according ASTM D6584.
Marke: Thermo Scientific™ 26MB9-2282
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
320 °C | |
0.32 mm | |
TraceGOLD™ TG-BIODIESELMT | |
0,1 μm | |
Steel | |
Each |
GC Kapillarsäule | |
TraceGOLD | |
GC/MS, Glycerides EN 14105 | |
10 m | |
Nichtpolar |