Learn More
Thermo Scientific™ TG-BiodieselMT GC Column
Used for glycerides analysis according ASTM D6584.
Marke:  Thermo Scientific™ 26MB9-1932
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15830920
  • 607.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
320 °C
0.32 mm
TraceGOLD™ TG-BIODIESELMT
0,1 μm
Quarzglas
Jeweils
GC Kapillarsäule
TraceGOLD
GC/MS, Glycerides ASTM D6584
15 m
Nichtpolar