Learn More
Ebro Electronic™ TFI 550 Infrarot-Thermometer
Infrarot-Thermometer mit Thermoelement
Marke: Ebro Electronic™ 1340-1786A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit NiCl-Ni-Anschluss für die Kerntemperaturmessung ohne Einstechfühler
- Infrarot für berührungslose Temperaturmessung an der Oberfläche
- Optik D:S =30:1
- Dual-Laser
- Alarm bei Überschreiten von Min/Max
- Für alle NiCr-Ni-Sonden mit SMP-Anschluss
Spezifikation
3 Punkte | |
46 x 121 x 195 mm | |
Berührungslose Messung der Oberflächentemperatur | |
Thermometer, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung | |
Plastic Housing | |
0.1 bis 199.9 °C | |
Infrarot-Thermometer | |
550 °C | |
-60 °C | |
Ja | |
ca. 140 Stunden | |
±2 °C, -18 bis +23 °C ±1 % | |
153 mm |
Ja | |
0.1 bis 1.0 | |
50 mm | |
190 mm | |
TFI 550 | |
180 g | |
1022 °F | |
-76 °F | |
–60 bis 550 °C | |
AN 141, AN 144, TPN probe series with SMP connector | |
AAA, 1,5 V | |
LCD | |
IP 20 |