Learn More
Texwipe™ Textra™ und TexTra™ 10 Sterile Reinraum-Wischtücher
Für Reinräume der ISO-Klasse 3 bis 5
Marke: Texwipe™
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dicke einlagige Wischtücher bieten die Saugfähigkeit von zweilagigen Wischtüchern
- Die eng gestrickte Konstruktion bietet gute Abriebfestigkeit für anspruchsvolle Wischanwendungen
- Geringe Mengen lösbarer Partikel, Ionen und nichtflüchtiger Rückstände
- Die TexTra10 Wischtücher verfügen über einen thermisch abgedichteten Rand, um Partikel- und Faserfreisetzungen zu verhindern
- Sterile Wischtücher, gammabestrahlt bis zu einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 und doppelt in lösungsmittelsicheren Beuteln verpackt
Bestellinformation
Gestapelt verpackt.
Spezifikation
TexTra™ 10 Wischtücher | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | |
1-lagig |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester | |
233 | |
Versiegelt | |
Reinraum | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ Textra™ und TexTra™ 10 Sterile Reinraum-Wischtücher > Steril; Gestapelt; Versiegelter Rand; Größe: 12 x 12 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur