Learn More
Texwipe™ Tupfer für allgemeine Verwendungszwecke
Entwickelt für industrielle oder allgemeine Anwendungen
Marke:  Texwipe™ TX804
304.14 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16388735
  • 337.00 CHF / 1500 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Polypropylen-Griff (100 %) bietet chemische Kompatibilität
Die vollständige thermisch gebundene Konstruktion verhindert die Kontamination durch Klebstoffe
Verpackt in einem wiederverschließbaren, silikonfreien Beutel
Erhältlich in Polyester-Honeycomb und Schaumstoff
Hergestellt nach genauen und stimmigen Toleranzen mit hochpräzisen automatisierten Prozessen
Chargencodiert für Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle
Orangefarbenes Handstück zur einfachen Ermittlung für den Einsatz in weniger wichtigen Bereichen
Polyester 801 und 802
Honeycomb-Zelle zur Maximierung der Saugfähigkeit, zur Erfassung von großen Partikeln und Schmutz
Stoffzellen für die Aufnahme und Anwendung von Klebstoffen, Fetten und Flüssigkeiten
Schaum 803, 804 und805
Polyurethanschaum (100 %)
Entwickelt für das Auftragen und Absorbieren von Klebstoffen, Fetten und Flüssigkeiten in weniger wichtigen Bereichen
Anwendungen:
Entfernen und Auftragen von Löt- und Flussmitteln
Reinigen von engen Räumen mit dicken Lösungen (wie Farben oder Tinten)
Auftragen und Entfernen von Schmiermitteln, Klebstoffen und Lösungen
Aufnehmen von Pulvern und Staub
Spezifikation
Spezifikation
3 Beutel/Karton.
2,62 in.
Orange
0,24cm
2,01 in.
Schaumstoff
1,55cm
0,2 in.
Polyurethanschaum
0,094 in.
Entfernen und Auftragen von Löt- und Flussmitteln, Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und Lösungen
Tupfer
6,65cm
5,1cm
0,610 in.
0,32cm
Polypropylen, orangefarbener Griff