Learn More
Texwipe™ ClipperMop™ Mopp
Zur Verwendung mit nassen, trockenen oder sterilen Wischtüchern
Marke:  Texwipe™ TX7102
167.51 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11561214
  • 336.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Wischmopp mit Teleskopgriff und Kopfeinheit
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit nassen, trockenen oder sterilen Wischtüchern
  • Kompatibel mit Protokollen für die ISO-Klasse 3 für 8 Reinräume, sterile und aseptische Bereiche
  • Entwickelt für die Verwendung von standardmäßigen 9 × 9 in. (23 × 23 cm) und 12 × 12 in. (30.5 × 30.5 cm) Reinraum-Wischtüchern – erübrigt die Qualifizierung und Inventarisierung von zusätzlichen Wischtüchern oder Moppbezügen
  • Der zum Patent angemeldete Moppkopf verwendet nicht scheuernde Polyethylen-Clips, um ein oder mehrere Wischtücher sicher am Kopf zu befestigen
  • Die Wischtuch-Befestigungsmethode gibt keine Partikel, Fasern oder Schmutz frei
  • Das System kann durch Gammabestrahlung, Chemikalien, verdampftes Wasserstoffperoxid (VHP) oder Ethylenoxid (EtO) sterilisiert werden.
Spezifikation
Spezifikation
Reinraummopp
Steril
7 x 4 in. Kopfeinheit und 30 bis 53 in. Teleskopstiel
ISO-Klasse 3 bis 8