Learn More
Tetronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428016
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Tetronsäure wird als Vorläufer einer Vielzahl von substituierten und ringfusionierten Furanen und Butenoliden verwendet. Dies ist ein säurehaltiger Baustein für heterocyclische Verbindungen in medizinischen Anwendungen. Wird für selektive O-Alkyaltionsreaktionen mit Caesiumfluorid verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung von 3H-furo[3,4-b]Chinolin-1-one durch Reaktion mit 2-Aminobenzaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid, Acetonitril und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Alkali (Basen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-57-1
Summenformel C4H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 100.07
MDL-Nummer MFCD00052187
InChI-Schlüssel JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(=O)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetronic Acid
Schmelzpunkt ∽140°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 96%
Beilstein 108442
Synonym tetronic acid, 2,4 3h,5h-furandione, furan-2,4 3h,5h-dione, tetrahydrofuran-2,4-dione, beta-tetronic acid, butanoic acid, 4-hydroxy-3-oxo-, .gamma.-lactone, tetronicacid, 2,4-furandione, tetrahydrofuran-3,5-dione, 3,5-dihydrofuran-2,4-dione
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide,acetonitrile and alcohol.
IUPAC-Name 5-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
PubChem CID 521261
Formelmasse 100.07
Reinheit (%) 96%
Menge 5 g