Learn More
Tetraphenylblei, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetraphenyllead |
Schmelzpunkt | 227°C to 228°C |
Siedepunkt | 126°C (13 mmHg) |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3467 |
Formelmasse | 515.61 |
Reinheit (%) | 97% |