Learn More
Molecular Probes™ Tetramethylrhodamine-5-Iodoacetamide Dihydroiodide (5-TMRIA), single isomer
Tetramethylrhodamin-5-Iodoacetamid-Dihydroiodid (5-TMRIA), Einzelisomer
Marke:  Molecular Probes™ T6006
839.04 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11550786
  • 1104.00 CHF / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem thiolreaktiven Tetramethylrhodamin-5-Iodoacetamid-Dihydroiodid (5-TMRIA) können leuchtend orange-rot fluoreszierende Biokonjugate mit Anregungs-/Emissionsmaxima von ∼555/580 nm erzeugt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mg
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Rhodamin-Isomere, TMR (Tetramethylrhodamin)
580
Tetramethylrhodamin-5-Iodoacetamid-Dihydroiodid
Thiol
Alkylhalid, Iodacetamid
Klassische Farbstoffe
555