Learn More
Molecular Probes™ Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-Isothiocyanate (5(6)-TRITC), mixed isomers
Tetramethylrhodamin-5-(und-6)-Isothiocyanat (5(6)-TRITC), Mischisomere
Marke: Molecular Probes™ T490
422.56 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit dem thiolreaktiven Tetramethylrhodamin-5-(und -6-)Isothiocyanat (5(6)-TRITC) können leuchtend rot-orange fluoreszierende Biokonjugate mit Anregungs-/Emissionsmaxima bei ∼555/580 nm erzeugt werden.Spezifikation
10 mg | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur | |
TMR (Tetramethylrhodamin) | |
580 |
Tetramethylrhodamin-5-(und -6-)Isothiocyanat | |
Amin | |
Isothiocyanat | |
Klassische Farbstoffe | |
555 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.