Learn More
Tetramethylorthocarbonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetramethyl orthocarbonate |
Schmelzpunkt | -5°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.017 g/mL |
Siedepunkt | 114°C |
Flammpunkt | 22°C (72°F) |
Strukturformel | C(OCH3)4 |
Brechungsindex | 1.385 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3272 |