Learn More
Tetrakis(dimethylamino)germanium(IV), 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345567
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
10 g
Vorbereitung von Nitriden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7344-40-3
Summenformel C8H24GeN4
Molekulargewicht (g/mol) 248.938
MDL-Nummer MFCD01863476
InChI-Schlüssel JKUUTODNPMRHHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym germane, tetrakis dimethylamino, octamethylgermanetetramine, tetrakis dimethylamino germane, tetrakis dimethylamino germanium, dimethyl tris dimethylamino germyl amine
PubChem CID 16684231
IUPAC-Name N-methyl-N-[tris(dimethylamino)germyl]methanamin
SMILES CN(C)[Ge](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis (dimethylamino)germanium (IV)
Schmelzpunkt 14°C
Farbe Farblos
Dichte 1.07 g/mL
Siedepunkt 203°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Geruch Amine-like
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ge[N(CH3)2]4
Menge 10 g
UN-Nummer UN3129
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 248.9
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit