Learn More
Tetrakis(diethylamino)titan(IV), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11328438
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Nitrid-Vorläufer – MOCVD
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4419-47-0
Summenformel C16H40N4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 336.391
MDL-Nummer MFCD00015648
InChI-Schlüssel VJDVOZLYDLHLSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis diethylamino titanium, tetrakis diethylamino titanium iv, ethanamine, n-ethyl-, titanium 4+ salt 4:1, titanium tetrakis diethylamide, tdeat, acmc-20ajjg, ti net2 4, titanium, tetrakis diethylamino, tetrakis diethylamido titanium iv, titanium iv tetrakis diethylamide
PubChem CID 123216
IUPAC-Name Diethylazanid; Titan(4+)
SMILES CC[N-]CC.CC[N-]CC.CC[N-]CC.CC[N-]CC.[Ti+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(diethylamino)titanium(IV)
Farbe Orange bis rot
Dichte 0.95g/mL
Siedepunkt 133°C (1.2 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ti[N(C2H5)2]4
Brechungsindex 1.5370
Menge 2 g
UN-Nummer UN3129
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Formelmasse 336.4
Reinheit (%) 99.99%
Physikalische Form Flüssig