Learn More
Tetrahydrothiophen-3-on, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11985781
Click to view available options
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrothiophen-3-one
CAS 1003-04-9
Dichte 1.1990g/mL
Siedepunkt 174°C to 175°C
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Summenformel C4H6OS
MDL-Nummer MFCD00005412
Menge 5g
Relative Dichte 1.199
Synonym tetrahydrothiophen-3-one, 3-thiophanone, dihydrothiophen-3 2h-one, dihydro-3 2h-thiophenone, 3-thiacyclopentanone, 3-oxotetrahydrothiophene, 3 2h-thiophenone, dihydro, 3-tetrahydrothiophenone, tetrahydrothiophene-3-one, 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene
InChI-Schlüssel DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CCSC1
IUPAC-Name thiolan-3-one
Molekulargewicht (g/mol) 102.15
PubChem CID 61252
Formelmasse 102.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrothiophen-3-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.