Learn More
Tetrahydrothiophen-3-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463940
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-04-9
Summenformel C4H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 102.15
MDL-Nummer MFCD00005412
InChI-Schlüssel DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrothiophen-3-one, 3-thiophanone, dihydrothiophen-3 2h-one, dihydro-3 2h-thiophenone, 3-thiacyclopentanone, 3-oxotetrahydrothiophene, 3 2h-thiophenone, dihydro, 3-tetrahydrothiophenone, tetrahydrothiophene-3-one, 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene
PubChem CID 61252
IUPAC-Name Thiolan-3-on
SMILES O=C1CCSC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrothiophen-3-one
Dichte 1.192
Siedepunkt 174°C to 175°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.529
Menge 5 g
Beilstein 105201
Formelmasse 102.16
Reinheit (%) 97%