Learn More
Tetrahydrofuran, UV, >99.7 % min., HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358137
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrahydrofuran, UV, >99.7 % min., HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358137
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11358137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022904.AK
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt °C to 108°C
Namenshinweis Unstable
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.889 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 66°C
Menge 250 mL
Flammpunkt -17°C (1°F)
Geruch Ether-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.407
Prozentgehaltsbereich >99.7%
Dampfdruck 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.11
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran, UV, HPLC Grade, 99.7+% min, unstab.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, UV, >99.7 % min., HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >