Learn More
Tetrahydrofuran, Puriss, p.a., Reagenz ACS, stabilisiert, Honeywell Burdick & Jackson™
Artikelnummer. 16635903
Click to view available options
200 L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108°C
CAS 109-99-9
Farbe Farblos
Summenformel C4H8O
MDL-Nummer MFCD00005356
Beilstein 102391
Synonym THF, Oxolane, 1,4-Epoxybutane, Butylene oxide, Diethylene oxide, Tetra-methylene oxide
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
IUPAC-Name Oxolan
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
Dichte 0.89 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 65°C (1013 hPa)
Menge 200 L
Flammpunkt -21°C