Learn More
Tetrahydrofuran, Optima™, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11924899 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Weithalsflasche, braun
Hochreines Lösungsmittel für HPLC
  • Screening auf fluoreszierende und UV-absorbierende Verunreinigungen zur Reduzierung von Interferenzen für glattere Basislinien
  • Entspricht auch den ACS-Spezifikationen
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.107
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tetrahydrofuran, Furan, Tetrahydro, Butylenoxid, Furanidin, Hydrofuran, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
pH 7 bis 8
Schmelzpunkt -108.4 °C
Extinktion 1.0 max. AU bei 210 nm, 0.6 max. AU bei 215 nm, 0.3 max. AU bei 230 nm, 0.1 max. AU bei 254 nm
Farbe Farblos
Dichte 0.880 g/cm³
Siedepunkt 66 °C
Menge 1 l
Identifizierung Test bestanden
Verpackung Weithalsflasche, braun
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Hochreine mobile Phase für HPLC
Brechungsindex 1.4040 bis 1.4070 (bei 25 °C)
Prozentgehaltsbereich Min. 99.9 % bei GC
Rückstand nach Verdampfung Max. 5 ppm
Dampfdruck 200 Mbar bei 20 °C
UN-Nummer 2056
Viskosität 0.55 cP bei 20 °C
Wasser max.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) ≥ 99.9 %
Güte OPTIMA™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.