Learn More
Tetrahydrofuran, ACS Reagenz, enthält 250 ppm BHT als Inhibitor, ≥99.0 % Honeywell Riedel-de Hëan™
Artikelnummer. 15666690
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
ACS-Reagenz, enthält 250 ppm BHT als Inhibitor, ≥ 99.0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108 °C (Literatur)
Namenshinweis ACS-Reagenz, enthält 250 ppm BHT als Inhibitor, ≥99.0 %
CAS Max. % <100.0000%
Dichte 0.889 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 65 °C
Menge 1 l
Flammpunkt −21 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C4H8O
UN-Nummer UN2056
Beilstein 102391
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) >99%
Güte ACS-Reagenz