Learn More
Greiner Bio-One Vierkantige Medienflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Beschreibung
- Nicht zytotoxisch
- Pyrogenfrei
- Strahlensterilisiert
- In drei Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | PET |
Sterilität | Steril |
Closure Included | Ja |
Graduated | Ja |
Form | Tetragonal |
Produkttyp | Medienflasche |